Läs mer
3-buten-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10107193 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10107193 5 mL Glasflaska 5ml
10260223 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10107193 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 387070050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 598-32-3 | C4H8O | 72.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-32-3
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00004543
InChI-nyckel MKUWVMRNQOOSAT-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-buten-2-ol, 1-buten-3-ol, methyl vinylcarbinol, 3-butene-2-ol, 3-hydroxy-1-butene, propenol, 1-methyl, methyl vinyl carbinol, 1-methyl-2-propenol, 2-methyl-2-propenol, 1-methylallyl alcohol
PubChem CID 11716
IUPAC-namn men-3-en-2-ol
LEDER CC(O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Buten-2-ol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -100.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8300g/mL, 0.83
Kokpunkt 96.0°C to 98.0°C
Flampunkt 16°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CHCH(OH)CH3
Brytningsindex 1.4130 to 1.4150
Kvantitet 5 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 72.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Buten-2-ol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.