missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Butenyl-d2 Tosylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Butenyl-d2 Tosylate |
| CAS | 18932-24-6 |
| Molekylformel | C11H12D2O3S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-Tosyloxy-3-butene-d2, 3-Buten-1-ol-d2 Tosylate, 3-Butenyl-d2 p-Toluenesulfonate, 3-(Butenyl-d2)-1-tosylate, But-3-enyl-d2 4-Methylbenzenesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3S/c1-3-4-9-14-15(12,13)11-7-5-10(2)6-8-11/h3,5-8H,1,4,9H2,2H3/i9D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(CC=C)OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC-namn | 1,1-dideuteriobut-3-enyl 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.3 |
| Formel vikt | 228.0789 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?