Läs mer
3-Butenyl isothiocyanate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Butenyl isothiocyanate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NS/c1-2-3-4-6-5-7/h2H,1,3-4H2 |
| Formel vikt | 113.0299 |