missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Butenyl N,N-Bis(2-chloroethyl-d2)phosphorodiamidate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Butenyl N,N-Bis(2-chloroethyl-d2)phosphorodiamidate |
| CAS | 162377-56-2 |
| Molekylformel | C8H13D4Cl2N2O2P |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | O-(3-Butenyl)-N,N-bis(2-chloroethyl-d2)phosphorodiamidate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17Cl2N2O2P/c1-2-3-8-14-15(11,13)12(6-4-9)7-5-10/h2H,1,3-8H2,(H2,11,13)/i4D2,5D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(Cl)CN(CC([2H])([2H])Cl)P(=O)(N)OCCC=C |
| IUPAC-namn | N-[amino(but-3-enoxy)phosphoryl]-2-chloro-N-(2-chloro-2,2-dideuterioethyl)-2,2-dideuterioethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.14 |
| Formel vikt | 278.0656 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?