missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Butenylamine Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30341616
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30341616 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30341616 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69240010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Butenylamine Hydrochloride
CAS 17875-18-2
Molekylformel C4H10ClN
Kvantitet 10 g
Synonym 3-Buten-1-amine Hydrochloride, 3-Butenylamine Hydrochloride, 1-Amino-3-butene Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H9N.ClH/c1-2-3-4-5;/h2H,1,3-5H2;1H
LEDER Cl.NCCC=C
IUPAC-namn but-3-en-1-amine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 107.58
Formel vikt 107.0502
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.