Läs mer
3-Butenylamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Butenylamine Hydrochloride |
| CAS | 17875-18-2 |
| Molekylformel | C4H10ClN |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-Buten-1-amine Hydrochloride, 3-Butenylamine Hydrochloride, 1-Amino-3-butene Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9N.ClH/c1-2-3-4-5;/h2H,1,3-5H2;1H |
| LEDER | Cl.NCCC=C |
| IUPAC-namn | but-3-en-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 107.58 |
| Formel vikt | 107.0502 |