missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Butoxy-4-nitrobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Butoxy-4-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 72101-53-2 |
| Molekylformel | C11H13NO5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | NSC 76562 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO5/c1-2-3-6-17-10-7-8(11(13)14)4-5-9(10)12(15)16/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | CCCCOc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-butoxy-4-nitrobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.22 |
| Formel vikt | 239.0794 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?