missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Butylidene-7-hydroxyphthalide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Butylidene-7-hydroxyphthalide |
| CAS | 93236-67-0 |
| Molekylformel | C12H12O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (3Z)-3-Butylidene-7-hydroxy-1(3H)-isobenzofuranone, Senkyunolide B |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12O3/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9(13)11(8)12(14)15-10/h4-7,13H,2-3H2,1H3/b10-7- |
| LEDER | CCC\C=C\1/OC(=O)c2c(O)cccc12 |
| IUPAC-namn | (3Z)-3-butylidene-7-hydroxy-2-benzofuran-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.23 |
| Formel vikt | 204.0786 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?