Läs mer
3-Butyn-1-ol, 98%
Produktkod. 11359509
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359509 5 g 5g
11369509 25 g 25g
11490363 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11359509 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11477.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 927-74-2 | C4H6O | 70.091 g/mol
3-butyn-1-ol används i studien av en palladiumkatalyserad koppling med beta-tetrionsyrabromid för att framställa alkynylsubstituerade furanoner. Det används också för att förbereda Markovnikov-tillsatsprodukt. Vidare används det som en mellanprodukt av en aktiv farmaceutisk ingrediens såsom fexofenadin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-butyn-1-ol används i studien av en palladiumkatalyserad koppling med beta-tetrionsyrabromid för att framställa alkynylsubstituerade furanoner. Det används också för att förbereda Markovnikov-tillsatsprodukt. Vidare används det som en mellanprodukt av en aktiv farmaceutisk ingrediens såsom fexofenadin.
Löslighet
Blandbar med alkoholer och organiska lösningsmedel. Oblandbar med alifatiska kolvätelösningsmedel.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, syraanhydrider och koppar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 927-74-2
Molekylformel C4H6O
Molekylvikt (g/mol) 70.091
MDL-nummer MFCD00002955
InChI-nyckel OTJZCIYGRUNXTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-butyn-1-ol, 3-butynol, 3-butyne-1-ol, 4-hydroxy-1-butyne, 3-butynyl alcohol, 1-butyn-4-ol, 2-hydroxyethylacetylene, homopropargyl alcohol, 2-hydroxyethyl acetylene, 4-hydroxy-butyne
PubChem CID 13566
ChEBI CHEBI:27444
IUPAC-namn but-3-yn-1-ol
LEDER C#CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Butyn-1-ol
Smältpunkt -63 °C
Densitet 0.927
Kokpunkt 129°C to 130°C
Flampunkt 36°C (96°F)
Odör Characteristic
Linjär formel HC≡CCH2CH2OH
Brytningsindex 1.4405
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 773710
Löslighetsinformation Miscible with alcohols and organic solvents. Immiscible with aliphatic hydrocarbon solvents.
Formel vikt 70.09
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.