Läs mer
3-Butyn-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Butyn-1-ol |
| CAS | 927-74-2 |
| Molekylformel | C4H6O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | (2-Hydroxyethyl)acetylene, 1-Butyn-4-ol, 1-Hydroxy-3-butyne, 3-Butynol, 3-Butynyl Alcohol, 4-Hydroxy-1-butyne, NSC 9708 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h1,5H,3-4H2 |
| LEDER | OCCC#C |
| IUPAC-namn | men-3-yn-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 70.09 |
| Formel vikt | 70.0419 |