Läs mer
(±)-3-Butyn-2-ol, 98%
Produktkod. 11413854
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
250g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413854 10 g 10g
11329509 5 g 5g
11339509 25 g 25g
11349509 100 g 100g
11423854 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11413854 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11881.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 2028-63-9 | C4H6O | 70,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2028-63-9
Molekylformel C4H6O
Molekylvikt (g/mol) 70.09
MDL-nummer MFCD00004541
InChI-nyckel GKPOMITUDGXOSB-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-butyn-2-ol, 3-butyne-2-ol, 3-hydroxy-1-butyne, 1-butyn-3-ol, 1-methylpropargyl alcohol, methylethynylcarbinol, 1-ethynylethanol, 1-methyl-2-propynyl alcohol, alpha-methylpropargyl alcohol, dl-3-butyn-2-ol
PubChem CID 16239
IUPAC-namn men-3-yn-2-ol
LEDER CC(O)C#C
Specifications
Kemiskt namn eller material (±)-3-Butyn-2-ol
Densitet 0.894
Kokpunkt 108 °C till 109 °C
Flampunkt 28 °C (82 °F)
Brytningsindex 1.426
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2929
Beilstein 635722
Formel vikt 70.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.