Läs mer
3-Butynoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Butynoic Acid |
| CAS | 2345-51-9 |
| Molekylformel | C4H4O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4O2/c1-2-3-4(5)6/h1H,3H2,(H,5,6) |
| LEDER | OC(=O)CC#C |
| IUPAC-namn | but-3-ynoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 84.07 |
| Formel vikt | 84.0211 |