Läs mer
3-Butynyl p-toluenesulfonate, 96%
Produktkod. 10771135 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10771135 5 g Glasflaska 5g
10125943 1 g Glass bottle 1g
10771325 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10771135 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 390780050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 23418-85-1 | C11H12O3S | 224.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23418-85-1
Molekylformel C11H12O3S
Molekylvikt (g/mol) 224.28
MDL-nummer MFCD00041687
InChI-nyckel STOASOOVVADOKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-butynyl p-toluenesulfonate, but-3-yn-1-yl 4-methylbenzenesulfonate, 3-butynyl tosylate, 3-butynyl 4-toluenesulfonate, 3-1-butynyl-4-toluenesulphonate, 3-butynyl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid 3-butynyl ester, but-3-ynyl tosylate, 4-tosyloxy-1-butyne, acmc-1cgfq
PubChem CID 272020
IUPAC-namn but-3-ynyl-4-metylbensensulfonat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Butynyl p-toluenesulfonate
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 1.0120g/mL, 1.012
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5220 to 1.524
Kvantitet 5 g
Formel vikt 224.28
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Butynyl p-toluenesulfonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.