Läs mer
3-Carbamoyl-1-Alpha-D-ribofuranosylpyridinium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Carbamoyl-1-alpha-D-ribofuranosylpyridinium Chloride |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O5.ClH/c12-10(17)6-2-1-3-13(4-6)11-9(16)8(15)7(5-14)18-11;/h1-4,7-9,11,14-16H,5H2,(H-,12,17);1H/t7-,8-,9-,11+;/m1./s1 |