Läs mer
3-Carbamoyl-1-methyl-d3-pyridinium Chloride, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Carbamoyl-1-methyl-d3-pyridinium Chloride |
| CAS | 1218993-18-0 |
| Molekylformel | C7 D3 H6 N2 O . Cl |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Pyridinium, 3-(aminocarbonyl)-1-(methyl-d3)-, chloride (1:1) (ACI), N-Methylnicotinamide-d3 chloride, 1-Methylnicotinamide-d3 chloride, 1-(Methyl-d3)nicotinamide chloride, 1-Methylnicotinamide-D3 (methyl-D3) chloride, 3-(Aminocarbonyl)-1-(methyl-d3)pyridinium chloride, N-(Methyl-d3)nicotinamide chloride, Nicotinamide methochloride-d3, 3-Carbamoyl-1-methyl-d3-pyridinium Chloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8N2O.ClH/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5 H,1H3,(H-,8,10);1 H/i1D3; |
| LEDER | [Cl-].[2 H]C([2 H])([2 H])[n+]1 cccc(c1)C(=O)N |
| IUPAC-namn | 1-(trideuteriomethyl)pyridin-1-ium-3-carboxamide;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.631 |
| Formel vikt | 175.059 g/mol |
| Visa mer |