Läs mer
3-Carbamoyl-1-methyl-d3-pyridinium Chloride, TRC
Produktkod. 30484090
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30484090 10 mg
30468321 25 mg
30469436 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30484090 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32099610MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1218993-18-0
Molekylformel C7 D3 H6 N2 O . Cl
Molekylvikt (g/mol) 175.631
Synonym Pyridinium, 3-(aminocarbonyl)-1-(methyl-d3)-, chloride (1:1) (ACI), N-Methylnicotinamide-d3 chloride, 1-Methylnicotinamide-d3 chloride, 1-(Methyl-d3)nicotinamide chloride, 1-Methylnicotinamide-D3 (methyl-D3) chloride, 3-(Aminocarbonyl)-1-(methyl-d3)pyridinium chloride, N-(Methyl-d3)nicotinamide chloride, Nicotinamide methochloride-d3, 3-Carbamoyl-1-methyl-d3-pyridinium Chloride
IUPAC-namn 1-(trideuteriomethyl)pyridin-1-ium-3-carboxamide;chloride
LEDER [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[n+]1cccc(c1)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Carbamoyl-1-methyl-d3-pyridinium Chloride
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H/i1D3;
Formel vikt 175.059