Läs mer
3-karbamoylbensoesyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 17720669 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17720669 1 g
1 options
Produktkod. 17720669 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469610010
Specifikationer
Alfa vektor CARBAMOYLBENZOICACID
Kemiskt namn eller material 3-Carbamoylbenzoic acid
CAS 4481-28-1
Smältpunkt 280°C to 290°C
Färg Beige till Vit
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8 H7 N O3
MDL-nummer 04118098
Kvantitet 1 g
Synonym Isophthalamic acid
Molekylvikt (g/mol) 165.15
Fysisk form Kristallint pulver