Läs mer
3-karbamoylfenylboronsyra pinakolester, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11986031 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11986031 5 g 5g
11976031 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11986031 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444450050
Kemiska identifierare
CAS 188665-74-9
Molekylformel C13H18BNO3
Molekylvikt (g/mol) 247.10
MDL-nummer MFCD05663886
InChI-nyckel BPKIPHYWHVOWMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, 3-aminocarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzamide, 3-aminocarbonylphenylboronic acid pinacol ester, benzamide, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, 2-dioxaborolan-2-yl-benzamide, bpkiphywhvowms-uhfffaoysa-n, 3-carbamoylphenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 2760587
IUPAC-namn 3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)bensamid
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(=C1)C(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Carbamoylphenylboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 182°C to 183°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 247.1
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Carbamoylphenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.