Läs mer
3-Carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, 98%
Produktkod. 10086562 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10086562 5 g 5g
10254180 25 g 25g
11976281 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10086562 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 108330050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4644-61-5 | C8H13NO3·HCl | 207.66 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4644-61-5
Molekylformel C8H13NO3·HCl
Molekylvikt (g/mol) 207.66
MDL-nummer MFCD00043267
InChI-nyckel RTYXWLMQWSFXNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-piperidone-3-carboxylate hydrochloride, ethyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, 3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, ethyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, 3-carbethoxy-4-piperidone hcl, 3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, ethyl 4-piperidone-3-carboxylate hcl, ethyl 4-piperidone-3-carboxylate, hcl, 3-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, hydrochloride, 4-oxo-piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
PubChem CID 107315
IUPAC-namn etyl-4-oxopiperidin-3-karboxylat;hydroklorid
LEDER CCOC(=O)C1CNCCC1=O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Carbethoxy-4-piperidone hydrochloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 169.0°C to 175.0°C
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 207.66
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Carbethoxy-4-piperidone hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.