Läs mer
3-karbometoxi-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-1,4-dion, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10441284 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10441284 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10441284 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399280010
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Carbomethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,4-dione
CAS 91092-92-1
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 220°C to 224°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C11H9NO4
MDL-nummer MFCD03425940
Kvantitet 1 g
Synonym 3-carbomethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,4-dione, 3-carbomethoxy-1 2 3 4-tetrahydroisoqui, 3-carbomethoxy-1?2?3?4-tetrahydroisoquinoline-1?4-dione, methyl 1,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate
InChI-nyckel FQCQGFASLAKUTO-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1C(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)N1
IUPAC-namn metyl-1,4-dioxo-2,3-dihydroisokinolin-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 219.19
PubChem CID 4281881
Formel vikt 219.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Carbomethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,4-dione
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.