Läs mer
3-Carboxamidobenzoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Carboxamidobenzoic acid |
| CAS | 4481-28-1 |
| Molekylformel | C8H7NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO3/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H2,9,10)(H,11,12) |
| LEDER | O=C(O)C1=CC=CC(C(N)=O)=C1 |
| IUPAC-namn | 3-carbamoylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.15 |
| Formel vikt | 165.0426 |