missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(-)-3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidinyl-1-oxy, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidinyl-1-oxy |
| CAS | 68354-47-2 |
| Molekylformel | C9 H16 N O3 |
| Kvantitet | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16NO3/c1-8(2)5-6(7(11)12)9(3,4)10(8)13/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,12)/t6-/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)C[C@H](C(=O)O)C(C)(C)N1[O] |
| IUPAC-namn | (3S)-1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.23 |
| Formel vikt | 186.113 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?