Läs mer
3-Karboxy-2-[8-kloro-6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]bensodiazepin-2-ium-2-yl]propanoat, Mikromol™
Produktkod. 30049399
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049399 25 mg
1 options
Produktkod. 30049399 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1106.140025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-Karboxy-2-[8-kloro-6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]bensodiazepin-2-ium-2-yl]propanoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Carboxy-2-[8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-2-ium-2-yl]propanoate
CAS 2531288-23-8
Analyt- eller komponentnamn 3-Carboxy-2-[8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-2-ium-2-yl]propanoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H17 Cl F N3 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-[8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-2-ium-2-yl]-4-hydroxy-4-oxo-butanoate, 3-Carboxy-2-[8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-2-ium-2-yl]propanoate, 4H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepinium, 8-chloro-2-(1,2-dicarboxyethyl)-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-, inner salt, Midazolam Maleic Acid Addukt
InChI formel InChI=1S/C22H17ClFN3O4/c1-12-26(19(22(30)31)9-20(28)29)11-14-10-25-21(15-4-2-3-5-17(15)24)16-8-13(23)6-7-18(16)27(12)14/h2-8,11,19H,9-10H2,1H3,(H-,28,29,30,31)
LEDER Cc1[n+](cc2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4n12)C(CC(=O)O)C(=O)[O-]
IUPAC-namn 2-[8-kloro-6-(2-fluorfenyl)-1-metyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]bensodiazepin-2-ium-2-yl]-4-hydroxy-4-oxo-butanoat
Molekylvikt (g/mol) 441.84
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 441,0892 g/mol