Läs mer
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4228493 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10737518 1 g Glass bottle 1g
10115657 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10737518 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430220010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 872460-12-3
Molekylformel C7H6BFO4
Molekylvikt (g/mol) 183.93
MDL-nummer MFCD03095129
InChI-nyckel DGORTXQWDDXSIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carboxy-4-fluorophenylboronic acid, 3-carboxy-4-fluorobenzeneboronic acid, 5-dihydroxyboranyl-2-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-3-carboxyphenylboronic acid, benzoic acid, 5-borono-2-fluoro, 3-carboxyl-4-fluorophenylboronic acid, 5-borono-2-fluoro-benzoic acid, akos brn-0540, pubchem16787, acmc-209qj6
PubChem CID 2763242
IUPAC-namn 5-(dihydroxyboranyl)-2-fluorobenzoic acid
LEDER OB(O)C1=CC(C(O)=O)=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 196.0°C to 204.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 183.93
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.