Läs mer
3-karboxi-4-metoxibensenboronsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15479777
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15479777 1 g 1g
15489777 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15479777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53005.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 913836-12-1 | Molekylformel: C8H9BO5 | Molekylvikt: 195,965 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 913836-12-1
Molekylformel C8H9BO5
Molekylvikt (g/mol) 195.965
MDL-nummer MFCD06203322
InChI-nyckel YZKWFWNYFKBAHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carboxy-4-methoxyphenylboronic acid, 5-dihydroxyboranyl-2-methoxybenzoic acid, benzoicacid, 5-borono-2-methoxy-9ci, 3-carboxy-4-methoxybenzeneboronic acid, benzoic acid, 5-borono-2-methoxy, acmc-209raw, ksc486i0n, 5-dihydroxyboryl-2-methoxybenzoic acid
PubChem CID 44119154
IUPAC-namn 5-boro-2-metoxibensoesyra
LEDER B(C1=CC(=C(C=C1)OC)C(=O)O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Carboxy-4-methoxybenzeneboronic acid
Smältpunkt 176 °C till 177 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 195.97
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.