Läs mer
3-Carboxy-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15467176
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15467176 1 g 1g
15477176 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15467176 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62225.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 936728-22-2
Molekylformel C13H16BFO4
Molekylvikt (g/mol) 266.075
MDL-nummer MFCD12756465
InChI-nyckel NMYIHYHALOHVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 3-carboxy-5-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-carboxy-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoicacid, 3-fluoro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid
PubChem CID 46739807
IUPAC-namn 3-fluor-5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)bensoesyra
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Carboxy-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 266.07
Procent renhet 96%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.