Läs mer
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15264754 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15264754 1 g 1g
15274754 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15264754 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 447850010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 101084-81-5
Molekylformel C7H6BNO6
Molekylvikt (g/mol) 210.94
InChI-nyckel WNIFCLWDGNHGMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carboxy-5-nitrophenylboronic acid, 3-nitro-5-carboxyphenylboronic acid, 5-nitro-3-carboxyphenylboronic acid, 3-carboxy-5-nitrophenyl boronic acid, 3-carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid, benzoic acid, 3-borono-5-nitro, 3-dihydroxyboryl-5-nitrobenzoic acid, 3-dihydroxyboranyl-5-nitrobenzoic acid, 3-borono-5-nitro-benzoic acid, pubchem5139
PubChem CID 2773315
IUPAC-namn 3-borono-5-nitrobenzoic acid
LEDER B(C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Smältpunkt 225°C to 227°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 210.94
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.