Läs mer
3-Carboxy-alpha-methylbenzeneacetic Acid(Ketoprofen Impurity), TRC
Produktkod. 30362440
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30362440 5 mg
30348943 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30362440 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1787455MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68432-95-1
Molekylformel C10 H10 O4
Molekylvikt (g/mol) 194.18
Synonym 3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic acid, Ketoprofen Imp. C (EP), Benzeneacetic acid, 3-carboxy-α-methyl-, 3-Carboxy-α-methylbenzeneacetic acid, 3-(1-Carboxyethyl)benzoic acid, DF 2008Y
IUPAC-namn 3-(1-carboxyethyl)benzoic acid
LEDER CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic Acid
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-6(9(11)12)7-3-2-4-8(5-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
Formel vikt 194.0579