Läs mer
3-Carboxy Detomidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Carboxy Detomidine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O2/c1-8-9(5-10-6-13-7-14-10)3-2-4-11(8)12(15)16/h2-4,6-7H,5H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16) |
| Formel vikt | 216.0899 |