missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Carboxy Detomidine, TRC

Produktkod. 30137209
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137209 50 mg
30136646 10 mg
30007391 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137209 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17791550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 115664-39-6
Molekylformel C12 H12 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 216.24
Synonym 3-(1H-Imidazol-5-ylmethyl)-2-methylbenzoic Acid;
IUPAC-namn 3-(1H-imidazol-4-ylmethyl)-2-methylbenzoic acid
LEDER Cc1c(Cc2c[nH]cn2)cccc1C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Carboxy Detomidine
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O2/c1-8-9(5-10-6-13-7-14-10)3-2-4-11(8)12(15)16/h2-4,6-7H,5H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
Formel vikt 216.0899
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.