Läs mer
3-karboxi-PROXYL, fri radikal, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11378126
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378126 50 mg 50mg
11388126 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378126 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15068.MF
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2154-68-9 | C9H16NO3
3-Carboxy-PROXYL används vid syntes och reaktioner av stabila nitroxylradikaler. Det används också för att studera molekylär migration och långtidsstabilitet hos frön och pollen och används vid framställning av en tetrafenylporfyrin som bär en nitroxylradikal.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
3-Carboxy-PROXYL används vid syntes och reaktioner av stabila nitroxylradikaler. Det används också för att studera molekylär migration och långtidsstabilitet hos frön och pollen och används vid framställning av en tetrafenylporfyrin som bär en nitroxylradikal.
Löslighet Löslig i vatten
(delvis blandbar), metanol (50 mg/ml), aceton, diklormetan och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur är 2 - 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2154-68-9
Molekylformel C9H16NO3
MDL-nummer MFCD00003167
Synonym pca radical, ccris 4554, 2,2,5,5-tetramethyl-3-carboxypyrrolidinooxy, 2,2,5,5-tetramethyl-3-carboxypyrrolidine-n-oxyl, 3-carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1-yloxy, 3-carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidinyloxyl, 3-carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, 3-carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine 1-oxyl, 3-carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-1-oxyl, 2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy-3-carboxylic acid
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Carboxy-PROXYL
Namnnotering free radical
Smältpunkt ∽200°C (decomposition)
Kvantitet 50 mg
Beilstein 4136411
Löslighetsinformation Soluble in water (partly miscible),methanol (50mg/ml),acetone,dichloromethane and chloroform.
Formel vikt 186.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.