Läs mer
3-Karboxybensaldehyd, 97 %
Beskrivning
3-formylbensoesyra används i syntesen av bicykliska cis-2-azetidinonderivat via Ugi 4-center 3-komponent reaktion, porfyrin täckt med en steroid överbyggnad som bär konvergenta hydroxigrupper och 3-[(4-amino-l,2-dihydro-l-oxo-2-fenyl-l,2,4-triazolo[4,3-a]kinoxalin-6-yl)amino]metylbensoesyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
en steroid överbyggnad som bär konvergenta hydroxigrupper och 3-[(4-amino-l,2-dihydro-l-oxo-2-fenyl-l,2,4-triazolo[4,3-a]kinoxalin-6-yl)amino]metylbensoesyra.
Löslighet Lösligt i
metanol (100 mg/ml) ger en klar till lätt grumlig, färglös till mycket svagt brun.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, reduktionsmedel och baser. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Carboxybenzaldehyde |
| Smältpunkt | 173 °C till 175 °C |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 2206413 |
| Löslighetsinformation | Löslig i metanol (100 mg/ml) ger en klar till något dimmig, färglös till mycket svagt brun. |
| Formel vikt | 150.13 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.