Läs mer
3-Karboxybensenboronsyra pinakolester, 97 %
Produktkod. 15431299
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15431299 25 g 25g
15421299 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15431299 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64195.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 269409-73-6 | C13H17BO4 | 248,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 269409-73-6
Molekylformel C13H17BO4
Molekylvikt (g/mol) 248.09
MDL-nummer MFCD03411930
InChI-nyckel OPWAPCOSDAFWFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 3-carboxyphenylboronic acid pinacol ester, 3-carboxyphenylboronic acid, pinacol ester, 3-carboxyphenyl boronic acid, pinacol ester, benzoic acid, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 3-carboxyphenylboronicacidpinacolester, pubchem17048, 3-cpbe, amtb044
PubChem CID 2734653
IUPAC-namn 3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)bensoesyra
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 206 °C till 210 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Formel vikt 248.09
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.