missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-[(Carboxymethyl)thio]propionic Acid Dimethyl Ester, TRC

Produktkod. 30354367
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30354367 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30354367 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1810205G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-[(Carboxymethyl)thio]propionic Acid Dimethyl Ester
CAS 7400-45-5
Molekylformel C7H12O4S
Kvantitet 5 g
Synonym 3-[[(Methoxycarbonyl)methyl]sulfanyl]propionic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(Methoxycarbonylmethylthio)propionate, Methyl 3-[(2-Methoxy-2-oxoethyl)thio]propanoate, NSC 59279
InChI formel InChI=1S/C7H12O4S/c1-10-6(8)3-4-12-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
LEDER COC(=O)CCSCC(=O)OC
IUPAC-namn methyl 3-(2-methoxy-2-oxoethyl)sulfanylpropanoate
Molekylvikt (g/mol) 192.23
Formel vikt 192.0456
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.