Läs mer
3-Karboxyfenylboronsyra, TRC
Produktkod. 30361016
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30361016 500 mg
1 options
Produktkod. 30361016 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC181383500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Carboxyphenylboronic Acid
CAS 25487-66-5
Molekylformel C7H7BO4
Kvantitet 500 mg
Synonym 3-Boronobenzoic Acid, 3-(Dihydroxyborane)benzoic Acid, 3-(Dihydroxyboranyl)benzoic Acid, 3-(Dihydroxyboryl)benzoic Acid, 3-Carboxybenzeneboronic Acid, 3-Carboxyphenylboronic Acid, m-Carboxyphenylboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H7BO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4,11-12H,(H,9,10)
LEDER OB(O)c1cccc(c1)C(=O)O
IUPAC-namn 3-boronobenzosyra
Molekylvikt (g/mol) 165.94
Formel vikt 166.0437