Läs mer
3-Carboxypropyl Methanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Carboxypropyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 92953-15-6 |
| Molekylformel | C5 H10 O4 S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O4S2/c1-11(8,9)10-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7) |
| LEDER | CS(=O)(=O)SCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-methylsulfonylsulfanylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.26 |
| Formel vikt | 198.0021 |