Läs mer
(3-Carboxypropyl)trimethylammonium chloride, MedChemExpress
Produktkod. 16405576
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16405576 100 mg
1 options
Produktkod. 16405576 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113270A
MedChemExpress (3-Carboxypropyl)trimethylammonium chloride is angiopathic substance produced as an intermediary metabolite by gut microbiota that feed on carnitine in dietary red meat.
(3-Carboxypropyl)trimethylammonium chloride is angiopathic substance produced as an intermediary metabolite by gut microbiota that feed on carnitine in dietary red meat.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Carboxypropyl)trimethylammonium chloride
Fysisk form Solid
CAS 6249-56-5
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H16ClNO2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym γ-Butyrobetaine hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : 30 mg/mL (165.14 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[N+](C)(C)CCCC(O)=O.[Cl-]
Molekylvikt (g/mol) 181.66
Formel vikt 181.66
Procent renhet 98.0%