Läs mer
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide, 97%
Produktkod. 11499556
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499556 500 g 500g
11479556 25 g 25g
11489556 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499556 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19302.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17857-14-6 | C22H22BrO2P | 429.29 g/mol
Reaktant för beredning av Piperamidanaloger som histon-deacetylas (HDAC)-hämmare med antitumöraktivitet, borinnehållande bensoxaboroler som antimalariamedel, Metylalkenylkinoloner som antimykobakteriella medel, Solandelakton E via Sharpless epoxidation, Taber-cyklopropanation-reduktion och kemikalisering av tabletter, Tennorganiska föreningar som antifungala medel, Oleanolsyraderivat som hämmare av proteintyrosinfosfatas 1B för negativ reglering av insulinvägen (ett lovande mål för behandling av diabetes och fetma), 11-oxa prostaglandinanaloger med okulär hypotensiv aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Reaktant för beredning av Piperamidanaloger som histondeacetylas (HDAC)-hämmare
med antitumöraktivitet, Borinnehållande bensoxaboroler som antimalariamedel, Metylalkenylkinoloner som antimykobakteriella medel, Solandelakton E via Sharpless epoxidation, Taber-lite-kemi-propanering-reduktion och cykloselektivation-reduktion, sekvens, Tennorganiska föreningar som antifungala medel, Oleanolsyraderivat som hämmare av proteintyrosinfosfatas 1B för negativ reglering av insulinvägen (ett lovande mål för behandling av diabetes och fetma), 11-oxa prostaglandinanaloger med okulär hypotensiv aktivitet.
Löslighet Lösligt i
vatten. löslig i etanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17857-14-6
Molekylformel C22H22BrO2P
Molekylvikt (g/mol) 429.29
MDL-nummer MFCD00274196
InChI-nyckel NKVJKVMGJABKHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carboxypropyltriphenylphosphonium bromide, 3-carboxypropyl triphenylphosphonium bromide, 3-carboxypropyl triphenylphosphanium bromide, carboxypropyltriphenylphosphoniumbromide, phosphonium, 3-carboxypropyl triphenyl-, bromide, 4-hydroxy-4-oxobutyl triphenylphosphonium bromide, 3-carboxypropyl triphenylphosphonium bromide 3-carboxypropyl triphenylphosphonium bromide, acmc-1bp1u, xfzdcviyhhhybq-uhfffaoysa-m
PubChem CID 10717451
IUPAC-namn 3-karboxipropyl(trifenyl)fosfanium;bromid
LEDER [Br-].OC(=O)CCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Smältpunkt 244°C to 250°C
Kvantitet 500 g
Beilstein 4173599
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water. soluble in ethanol.
Formel vikt 429.3
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.