Läs mer
3-Carene, 90%, stabilized
Produktkod. 10487212 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10487212 25 mL Glasflaska 25ml
10140622 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10487212 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 367960250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13466-78-9 | C10H16 | 136.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13466-78-9 , 138-86-3 , 127-91-3 , 99-86-5
Molekylformel C10H16
Molekylvikt (g/mol) 136.23
MDL-nummer MFCD00001315
InChI-nyckel BQOFWKZOCNGFEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carene, carene, 3,7,7-trimethylbicyclo 4.1.0 hept-3-ene, delta-3-carene, monoterpenes, alpha-carene, bicyclo 4.1.0 hept-3-ene, 3,7,7-trimethyl, +--delta3-carene, + car-3-ene, +--3-carene
PubChem CID 26049
ChEBI CHEBI:35661
IUPAC-namn 4,7,7-trimetylbicyklo[4.1.0]hept-3-en
LEDER CC1=CCC2C(C1)C2(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Carene
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8640g/mL, 0.864
Kokpunkt 166°C to 170°C
Flampunkt 45°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4720 to 1.474
Kvantitet 25 mL
Beilstein 05, 94
Merck Index 15, 1835
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Stabilisator 0.01% alpha-Tocopherol
Formel vikt 136.23
Procent renhet 90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.