Läs mer
3-Carene, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Delta-3-Carene |
| CAS | 13466-78-9 |
| Molekylformel | C10 H16 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3-Carene (8CI), 3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene, (±)-3-Carene, (±)-δ3-Carene, δ3-Carene, δ-3-Carene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3 |
| LEDER | CC1=CCC2C(C1)C2(C)C |
| IUPAC-namn | 4,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.23 |
| Formel vikt | 136.1252 |