Läs mer
3-(Cbz-amino)-5-fluorfenylboronsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Cbz-Amino)-5-fluorophenylboronic acid |
| CAS | 874290-61-6 |
| Molekylformel | C14 H13 B F N O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13BFNO4/c16-12-6-11(15(19)20)7-13(8-12)17-14(18)21-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,19-20H,9H2,(H,17,18) |
| LEDER | OB(O)c1cc(F)cc(NC(=O)OCc2ccccc2)c1 |
| IUPAC-namn | [3-(bensyloxikarbonylamino)-5-fluorfenylfenyl] borsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.07 |
| Formel vikt | 289.0922 |