Läs mer
Fisherbrand™ 3-Channel Countdown Timer
Handla allt Fisherbrand Produkter
Tidsintervall:
99 hr. 59 min. 59 sec.
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Countdown Timer |
| Tidsintervall | 99 hr. 59 min. 59 sec. |
| Larm | Audible/Visible |
| Antal kanaler | 3 |
| Batterityp | 1.5 V Silver Oxide |
| Mått (L x B x H) | 84 x 25 x 75 mm |
| Höjd (metrisk) display | 44.5 mm |
| Kvantitet | 1 Each |