Läs mer
3-klor-1,2,4-triazol, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15419087
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15419087 1 g 1g
15429087 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15419087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52387.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Användningsområden
3-klor-1,2,4-triazol används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6818-99-1
Molekylformel C2H2ClN3
Molekylvikt (g/mol) 103.51
MDL-nummer MFCD00128812
InChI-nyckel QGOUKZPSCTVYLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-1,2,4-triazole, 3-chloro-1h-1,2,4-triazole, 3-chloro-4h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3-chloro, 3-chloro-s-triazole, s-triazole, 3-chloro, 1h-1,2,4-triazole, 5-chloro, 3-chloro-1h-1,2,4 triazole, 3-chloro-2h-1,2,4-triazole
PubChem CID 81265
IUPAC-namn 5-klor-lH-l,2,4-triazol
LEDER ClC1=NC=NN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-1,2,4-triazole
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslig i metanol.
Formel vikt 103.5
Procent renhet ≥97%