Läs mer
3-klor-1,2-benzisotiazol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-1,2-benzisothiazole |
| CAS | 7716-66-7 |
| Molekylformel | C7 H4 Cl N S |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Lurasidone Impurity 55 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClNS/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)10-9-7/h1-4H |
| LEDER | Clc1nsc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 3-kloro-1,2-bensotiazol |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.63 |
| Formel vikt | 168.9753 |