Läs mer
3-klor-1,2-bensisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10523052
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10523052 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10417242 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10376564 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10523052 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00450CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 16263-52-8
Molekylformel C7H4ClNO
Molekylvikt (g/mol) 153.565
MDL-nummer MFCD03407314
InChI-nyckel INWUFXPCLZRSBH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2779780
IUPAC-namn 3-klor-l,2-bensoxazol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=NO2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-chloro-1, 2-benzisoxazole
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-chloro-1,2-benzisoxazole, 3-chlorobenzo d isoxazole, 1,2-benzisoxazole,3-chloro, 3-chloro-1,2-benzoisoxazole, 3-chloro-1,2-benzisooxazole, 3-chloranyl-1,2-benzoxazole, 3-chlorobenzisoxazole, pubchem8716, zlchem 1012, 1,2-benzisoxazole, 3-chloro
Formel vikt 153.57
Procent renhet 97%