missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(±)-3-Chloro-1,2-propane-d5-diol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-1,2-propanediol D5 |
| CAS | 342611-01-2 |
| Molekylformel | C3 2H5 H2 Cl O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 3-MCPD D5, 3-chloro-1,2-propane-1,1,2,3,3-d5-diol |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6 H,1-2H2/i1D2,2D2,3 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC-namn | 3-chloro-1,1,2,3,3-pentadeuteriopropane-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.57 |
| Formel vikt | 115.0448 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?