Läs mer
3-klor-1,2-propandiol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30320959
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30320959 1 ml
1 options
Produktkod. 30320959 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11502630AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloropropane-1,2-diol
CAS 96-24-2
Analyt- eller komponentnamn 3-Chloropropane-1,2-diol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C3 H7 Cl O2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 3-monochloropropanediol, 3-MCPD, 3-Chloro-1,2-propanediol, (RS)-3-Chloro-1,2-propanediol, (RS)-α-Chlorohydrin, (±)-2,3-Dihydroxychloropropane, (±)-3-Chloro-1,2-propanediol, 1,2-Dihydroxy-3-chloropropane, 1-Chloro-1-deoxyglycerol, 1-Chloro-2,3-dihydroxypropane, 1-Chloro-2,3-propanediol, 3-Chloro-1,2-dihydroxypropane, 3-Chloro-1,2-propylene glycol, 3-Chloropropanediol, 3-Chloropropylene glycol, 3-Monochloro-1,2-propanediol, Chlorohydrin, Chloropropanediol, Ekorod A, Epibloc, Glycerin epichlorohydrin, Glycerin monochlorohydrin, Glycerin α-monochlorhydrin, Glycerol 3-chlorohydrin, Glycerol monochlorohydrin, Glycerol α-chlorohydrin, Glycerol α-monochlorohydrin, Glyceryl chloride, Glyceryl α-chlorohydrin, U 5897, dl-α-Chlorohydrin, α-Chlorohydrin, α-Monochlorohydrin
InChI formel InChI=1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
LEDER OCC(O)CCl
IUPAC-namn 3-kloropropan-1,2-diol
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 110.5395
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 110,0135 g/mol