Läs mer
(+/-)-3-Chloro-1,2-propanediol, 98%
Produktkod. 11433197
Change view
Kvantitet:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433197 500 g 500g
11309509 250 g 250g
11443197 2500 g 2500g
11319509 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11433197 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16143.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 96-24-2 | C3H7ClO2 | 110.54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-24-2
Molekylformel C3H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 110.54
MDL-nummer MFCD00004712
InChI-nyckel SSZWWUDQMAHNAQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-chloro-1,2-propanediol, alpha-chlorohydrin, chlorodeoxyglycerol, glycerol alpha-monochlorohydrin, epibloc, 1,2-propanediol, 3-chloro, a-chlorohydrin, 3-chloropropanediol, 3-chloropropylene glycol, glycerol chlorohydrin
PubChem CID 7290
ChEBI CHEBI:18721
IUPAC-namn 3-klorpropan-1,2-diol
LEDER OCC(O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-3-Chloro-1,2-propanediol
Smältpunkt -40°C
Densitet 1.322
Kokpunkt 213°C
Flampunkt 137°C (278°F)
Brytningsindex 1.48
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2689
Beilstein 635684
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,2145
Formel vikt 110.54
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.