Läs mer
3-Chloro-1,2-propanediol D5 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-1,2-propanediol D5 |
| CAS | 342611-01-2 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Molekylformel | C3 2H5 H2 Cl O2 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | 3-MCPD D5, 3-chloro-1,2-propane-1,1,2,3,3-d5-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])Cl |
| IUPAC-namn | 3-chloro-1,1,2,3,3-pentadeuteriopropane-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.57 |
| Visa mer |