Läs mer
3-Chloro-1-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one, TRC
Produktkod. 30358593
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30358593 2.5 g
30354959 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30358593 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3666552.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7182-38-9
Molekylformel C9H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 184.62
Synonym 3-Chloro-4'-hydroxy-propiophenone, NSC 46501
IUPAC-namn 3-chloro-1-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one
LEDER Oc1ccc(cc1)C(=O)CCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-1-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H9ClO2/c10-6-5-9(12)7-1-3-8(11)4-2-7/h1-4,11H,5-6H2
Formel vikt 184.0291